4-Nitrophenyl octanoate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
L12022.03
L12022.06
L12022.03EA
55.1
CHF
L12022.03
L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ MW: 265,31 g/mol Dichte: 1.082 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024665 CAS-Nummer: 1956-10-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)