n-Propyl bromoacetate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11951.06 L11951.14
L11951.06EA 62.4 CHF
L11951.06 L11951.14
n-Propyl bromoacetate 97%
n-Propyl bromoacetate
Purity: 97% CAS No.: 35223-80-4 Molecular Formula: BrCH2CO2(CH2)2CH3 Formula Weight: 181.04 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1745564 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00075247
Formel: BrCH₂CO₂(CH₂)₂CH₃
Siedepunkt: 175…176 °C
Dichte: 1,399
Flash-Pt: 82 °C (179 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075247
CAS-Nummer: 35223-80-4
ADR: 8,III