Phenyl acrylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L11819.06 L11819.14
L11819.06EA 147 CHF
L11819.06 L11819.14
Phenyl acrylate 97%
Phenyl acrylate
Purity: 97% CAS No.: 937-41-7 Molecular Formula: C6H5O2CCH=CH2 Formula Weight: 148.16 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 89-90°/12mm Beilstein Reference: 2041124 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00048145
Formel: C₉H₈O₂
Siedepunkt: 89…90 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,076
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048145
CAS-Nummer: 937-41-7
EINECS: 213-329-1
ADR: 9,III