Pyranine
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L11252.06 L11252.14
L11252.06EA 83.5 CHF
L11252.06 L11252.14
Pyranine
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6 Molecular Formula: C16H7Na3O10S3 Formula Weight: 524.39 Beilstein Reference: 4107272 MDL No.: MFCD00037575
Formel: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037575
CAS-Nummer: 6358-69-6
EINECS: 228-783-6