Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilisiert, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Diethyleneglycoldiacrylate
L10682.14 L10682.22
L10682.14EA 52.1 CHF
L10682.14 L10682.22
Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilisiert, tech.
Diethylene glycol diacrylate
Purity: 75% CAS No.: 4074-88-8 Molecular Formula: C10H14O5 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 94°/0.2mm Beilstein Reference: 1953711 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00014939
Formel: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 1.118
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014939
CAS-Nummer: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III