6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
L09169.06 L09169.14
L09169.06EA 66.2 CHF
L09169.06 L09169.14
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Purity: 97% CAS No.: 1604-28-0 Molecular Formula: C8H12O Formula Weight: 124.18 Refractive Index: 1.5340 Odour: Pleasant Boiling Point: 95-96°/20mm Beilstein Reference: 1699937 MDL No.: MFCD00043647
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C (20 mmHg)
Dichte: 0.890
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043647
CAS-Nummer: 1604-28-0
EINECS: 216-507-7