2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L08522.09 L08522.18
L08522.09EA 126 CHF
L08522.09 L08522.18
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide ≥98% stabilisiert
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide
Stab. with potassium carbonate
Purity: 98% CAS No.: 54550-36-6 Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2Br Formula Weight: 197.08 Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 86-88°/12mm Beilstein Reference: 1736603 MDL No.: MFCD00051920
Formel: CH₃CH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Br
MW: 197,08 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.299
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051920
CAS-Nummer: 54550-36-6