5-Cyanouracil 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Uracil-5-carbonitrile, 2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile, 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile, 5-Cyano-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine
L08490.03
L08490.06
L08490.03EA
197
CHF
L08490.03
L08490.06
5-Cyanouracil 97%
5-Cyanouracil
Purity: 97%
CAS No.: 5428-41-1
Molecular Formula: C5H3N3O2
Formula Weight: 137.10
Melting Point:
Formel:
C₅H₃N₃O₂ MW: 137.10 g/mol Melting Pt: >300 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051958 CAS-Nummer: 5428-41-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |