Methyl trans-2-hexenoate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl (E)-hex-2-enoate
L08030.09 L08030.18
L08030.09EA 102 CHF
L08030.09 L08030.18
Methyl trans-2-hexenoate 98%
Methyl trans-2-hexenoate
Purity: 98% CAS No.: 13894-63-8 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4345 Odour: Fruit-like Boiling Point: 57-58°/13mm Beilstein Reference: 1700768 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00048798
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 57…58 °C (13 mmHg)
Dichte: 0.915
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048798
CAS-Nummer: 13894-63-8
EINECS: 237-663-2
ADR: 3,III