2,6-Dichlorostyrene 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-2-vinylbenzene
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.1%
L07860.06
L07860.14
L07860.06EA
161
CHF
L07860.06
L07860.14
2,6-Dichlorostyrene 96% stabilisiert
2,6-Dichlorostyrene
Stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 96%
CAS No.: 28469-92-3
Molecular Formula: C8H6Cl2
Formula Weight: 173.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5740
Boiling Point: 88-90°/8mm
Beilstein Reference: 1931527
MDL No.: MFCD00000579
Formel:
C₈H₆Cl₂ Siedepunkt: 88…90 °C (8 mmHg) Dichte: 1.266 Flash-Pt: 71 °C (159 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000579 CAS-Nummer: 28469-92-3 EINECS: 249-039-7 |