3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid überwiegend trans 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
L05292.04 L05292.09
L05292.04EA 166 CHF
L05292.04 L05292.09
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid überwiegend trans 98%
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 7152-04-7 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Melting Point: ca 259° dec. Beilstein Reference: 2724869 MDL No.: MFCD00016846
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Melting Pt: ∼ 259 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016846
CAS-Nummer: 7152-04-7