Gold 99%, Nanopartikel 20 nm reaktantfrei OD1 (Abs. 524 nm)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Aurum
J67370.AEEA
528
CHF
J67370.AE
J67370.AC
Gold 99%, Nanopartikel 20 nm reaktantfrei OD1 (Abs. 524 nm)
Gold
Formel:
Au MW: 196,97 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 |