Ethidiumbromid 98% für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
J67270.14EA 1410 CHF
J67270.14
Ethidiumbromid 98% für die Molekularbiologie
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Melting Pt: ∼ 261 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I