Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 80 nm (Abs. 457 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67252.AC
J67252.AE
J67252.ACEA
176
CHF
J67252.AC
J67252.AE
Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 80 nm (Abs. 457 nm)
Silver
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag MW: 107.87 g/mol Siedepunkt: 2212 Melting Pt: 962 Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 Merck Index: 12,08647 |