Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 30 nm (Abs. 410 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67207.AC J67207.AE
J67207.ACEA 175 CHF
J67207.AC J67207.AE
Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 30 nm (Abs. 410 nm)
Silver
CAS No.: 7440-22-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4