Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 10 nm (Abs. 390-400 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67111.AC
J67111.AE
J67111.ACEA
199
CHF
J67111.AC
J67111.AE
Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 10 nm (Abs. 390-400 nm)
Silver
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 |