Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67095.AC
J67095.AE
J67095.ACEA
189
CHF
J67095.AC
J67095.AE
Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Gold
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red to pink
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 |