Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 50 nm (Abs. 425 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67065.AC J67065.AE
J67065.ACEA 164 CHF
J67065.AC J67065.AE
Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 50 nm (Abs. 425 nm)
Silver
CAS No.: 7440-22-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4