Ampicillin 100 mg/ml in wässriger Lösung anwendungsbereit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Filtered through a 0.2 µm filter.
J66972.AB
J66972.AC
J66972.ABEA
218
CHF
J66972.AB
J66972.AC
Ampicillin 100 mg/ml in wässriger Lösung anwendungsbereit
Ampicillin
Pale yellow liquid
- Light sensitive
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₄S Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00005175 CAS-Nummer: 69-53-4 EINECS: 200-708-1 |