Mercaptoethanol 98+% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 60-24-2
Molecular Formula: C2H6OS
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.114
Sensitivity: Air Sensitive; Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 773648
UN No.: UN2966
MDL No.: MFCD00004890
Formel:
HSCH₂CH₂OH Siedepunkt: 156…158 °C Melting Pt: –100 °C Dichte: 1,114 Flash-Pt: 73 °C (163 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5869 |