Riboflavin (Vitamin B2) 97% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: LactoflavinVitamin B26,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazin7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dionVitamin G(-)-Riboflavin
J66632.14EA 138 CHF
J66632.14
Riboflavin (Vitamin B2) 97% für die Elektrophorese
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005022
CAS-Nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1