Mupirocin 92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Purity: 92%
CAS No.: 12650-69-0
Molecular Formula: C26H44O9
Formula Weight: 500.62
Flash Point:
Formel:
C₂₆H₄₄O₉ Siedepunkt: 672 °C Melting Pt: 77…78 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01711620 CAS-Nummer: 12650-69-0 Merck Index: 14,6302 |