L-Cystin Dihydrochlorid ≥98% Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid) dihydrochloride, H-Cystine-OH·2HCl
J63717.30
J63717.A1
J63717.30EA
311
CHF
J63717.30
J63717.A1
L-Cystin Dihydrochlorid ≥98% Reagenz für die Zellkultur
L-Cystin Dihydrochlorid
CAS No.: 30925-07-6
Molecular Formula: C6H12N2O4S2.2HCl
Formula Weight: 313.22
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 228-232°
MDL No.: MFCD00070399
Formel:
C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl Melting Pt: 228…232 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070399 CAS-Nummer: 30925-07-6 EINECS: 250-391-9 |