TE-Puffer, pH 7,6, RNAse-frei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62285.XE
J62285.AK
J62285.XEEA
110
CHF
J62285.XE
J62285.AK
TE-Puffer, pH 7,6, RNAse-frei
Puffer
Biologische Puffer
TE-Puffer ist eine Pufferlösung, die häufig in DNA- oder RNA-Verfahren eingesetzt wird. Die DNA oder RNA wird im TE-Puffer gelöst und gleichzeitig vor Degradation geschützt. Dieser Puffer kann bei verschiedenen pH-Werten verwendet werden und hat sich als Standard für die Lagerung von Nukleinsäuren etabliert.
Aggregatzustand: Flüssig
MDL-Nr.: MFCD00236359