LDS-Probenpuffer (4X), nicht-reduzierend
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J61894.AC J61894.AD
J61894.ACEA 143 CHF
J61894.AC J61894.AD
LDS-Probenpuffer (4X), nicht-reduzierend
Puffer Elektrophorese-Puffer Beladungspuffer
LDS-Probenpuffer (4X), nicht reduzierend, wird in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) verwendet. Es wird in denaturierenden Gelen verwendet und ist sowohl mit Coomassie- und Silberfärbungen als auch mit Western-Blot-Anwendungen kompatibel.
Aggregatzustand: Flüssig
Aussehen: Blau
Dieser Puffer enthält: 988 mM Tris-HCl, 2,04 mM EDTA, 8 % LDS, 40 % Glycerin, 0,88 % Coomassie-Blau und 0,7 mM Phenolrot bei pH 8,5.