MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J61469.AE
J61469.AK
J61469.AEEA
97.3
CHF
J61469.AE
J61469.AK
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Puffer
Biologische Puffer
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007