Pectin (aus Zitrus)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J61021.22
J61021.36
J61021.22EA
77
CHF
J61021.22
J61021.36
Pectin (aus Zitrus)
Pectin
CAS No.: 9000-69-5
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
MDL No.: MFCD00081838
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081838 CAS-Nummer: 9000-69-5 EINECS: 232-553-0 Merck Index: 14,7063 |