ADA, 0,2 M Pufferlösungen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J60054.AE J62424.AE J62424.AK J61259.AE J61259.AK
J60054.AEEA 90.2 CHF
J60054.AE J62424.AE J62424.AK J61259.AE J61259.AK
ADA, 0,2 M Pufferlösungen
Puffer Biologische Puffer
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS Nr.: 7415-22-7
Aussehen: Farblos
MDL Nr.: MFCD00065483
Bitte beachten Lagertemperatur: 2 bis 8°C