Magnesiumacetat 1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J60041.AD
J60041.AE
J60041.ADEA
97.4
CHF
J60041.AD
J60041.AE
Magnesiumacetat 1 M in wässriger Lösung
Magnesiumacetat
CAS No.: 142-72-3
Molecular Formula: C4H6MgO4
Formula Weight: 142.39
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003539
Formel:
(H₃CCOO)₂Mg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003539 CAS-Nummer: 142-72-3 |