Borane-2-methylpyridine complex 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H66642.06EA
161
CHF
H66642.06
H66642.14
Borane-2-methylpyridine complex 95%
Borane-2-methylpyridine complex
Formel:
C₆H₁₀BN MW: 106,96 g/mol Melting Pt: 44…50 °C Flash-Pt: 100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD07784361 CAS-Nummer: 3999-38-0 ADR: 4.3,II |