3-Fluorphenethylamin 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
H64762.06 H64762.14
H64762.06EA 80.3 CHF
H64762.06 H64762.14
3-Fluorphenethylamin 97+%
3-Fluorphenethylamin
Purity: 97+% CAS No.: 404-70-6 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 83°(181°F) Physical Form: Liquid Density: 1.066 Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 87°/15mm Beilstein Reference: 3045789 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00075376
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.066
Flash-Pt: 83 °C (181 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075376
CAS-Nummer: 404-70-6
ADR: 8,II