4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H64295.03
H64295.06
H64295.03EA
88.5
CHF
H64295.03
H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 262…267 °C (Lit.) Dichte: 1,107 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02261771 CAS-Nummer: 52289-54-0 |