5-Bromotryptamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
H63653.MD H63653.03 H63653.06
H63653.MDEA 158 CHF
H63653.MD H63653.03 H63653.06
5-Bromotryptamine 97%
5-Bromotryptamine
Purity: 97% CAS No.: 3610-42-2 Molecular Formula: C10H11BrN2 Formula Weight: 239.11 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00130169
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130169
CAS-Nummer: 3610-42-2
EINECS: 222-779-8