2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,4-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,4-Dichloronicotinonitrile
H63347.03 H63347.06
H63347.03EA 176 CHF
H63347.03 H63347.06
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Purity: 95% CAS No.: 180995-12-4 Molecular Formula: C6H2Cl2N2 Formula Weight: 173.00 Physical Form: Solid UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09750302
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 172,996 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750302
CAS-Nummer: 180995-12-4
ADR: 6.1,III