Ethyl-1-boc-piperazine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H63146.03
H63146.06
H63146.03EA
395
CHF
H63146.03
H63146.06
Ethyl-1-boc-piperazine-3-carboxylate 97%
Ethyl-1-boc-piperazine-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 183742-29-2
Molecular Formula: C12H22N2O4
Formula Weight: 258.31
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD13172266
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13172266 CAS-Nummer: 183742-29-2 |