Silberchlorid 4,9% in Wasser, Nanopartikel-Dispersion <200nm APS NW
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Silver(I) chloride
47280.22EA
426
CHF
47280.22
47280.36
Silberchlorid 4,9% in Wasser, Nanopartikel-Dispersion <200nm APS NW
Silberchlorid
Formel:
AgCl MW: 143,32 g/mol Dichte: 1,038 Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003399 CAS-Nummer: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,8509 |