Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver , APS 0.35-0.8 micron
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
47249.77
47249.03
47249.06
47249.77EA
65.8
CHF
47249.77
47249.03
47249.06
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver , APS 0.35-0.8 micron
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3089 ADR: 4.1,II |