(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H57871.MD
H57871.03
H57871.MDEA
233
CHF
H57871.MD
H57871.03
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Purity: 95%
CAS No.: 110013-18-8
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 173-177°
MDL No.: MFCD09607969
Formel:
C₅H₁₁NO MW: 101,15 g/mol Siedepunkt: 173…177 °C Dichte: 0.979 |
MDL Number:
MFCD09607969 CAS-Nummer: 110013-18-8 |