2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H57162.MD H57162.03
H57162.MDEA 101 CHF
H57162.MD H57162.03
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Purity: 97% CAS No.: 52943-21-2 Molecular Formula: C8H9ClN2O Formula Weight: 184.63 Melting Point: 63-65° MDL No.: MFCD08593346
Formel: C₈H₉ClN₂O
Melting Pt: 63…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08593346
CAS-Nummer: 52943-21-2