3,4-Dimethoxythiophen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H56674.03
H56674.06
H56674.03EA
117
CHF
H56674.03
H56674.06
3,4-Dimethoxythiophen 98%
3,4-Dimethoxythiophene
Purity: 98%
CAS No.: 51792-34-8
Molecular Formula: C6H8O2S
Formula Weight: 144.19
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.5409
Boiling Point: 100-102°/10-11mm
MDL No.: MFCD01096546
Formel:
C6H8O2S MW: 144.19 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C (10…11 mmHg) Dichte: 1.209 Flash-Pt: 106 °C (223 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01096546 CAS-Nummer: 51792-34-8 |