Benzyl-1-piperazincarboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H56008.AA
H56008.AC
H56008.AE
H56008.AAEA
122
CHF
H56008.AA
H56008.AC
H56008.AE
Benzyl-1-piperazincarboxylat 98%
1-Cbz-piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 31166-44-6
Molecular Formula: C12H16N2O2
Formula Weight: 220.27
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 158-161°/1.4mm
Beilstein Reference: 179500
MDL No.: MFCD00274317
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Siedepunkt: 158…161 °C (1.4 mmHg) Dichte: 1.142 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00274317 CAS-Nummer: 31166-44-6 |