Phenyl(1-piperazinyl)methanon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Phenyl(piperazin-1-yl)methanone
H55896.03
H55896.06
H55896.03EA
73.4
CHF
H55896.03
H55896.06
Phenyl(1-piperazinyl)methanon 97%
1-Benzoylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 13754-38-6
Molecular Formula: C11H14N2O
Formula Weight: 190.24
Melting Point: 61-64°
Boiling Point: 145°/0.05mm
MDL No.: MFCD00810192
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O MW: 190,24 g/mol Siedepunkt: 145 °C (0.05 mmHg) Melting Pt: 61…64 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00810192 CAS-Nummer: 13754-38-6 |