4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55469.MD
H55469.03
H55469.MDEA
197
CHF
H55469.MD
H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97%
CAS No.: 4018-82-0
Molecular Formula: C14H12ClNO2
Formula Weight: 261.71
MDL No.: MFCD00508611
Formel:
C₁₄H₁₂ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00508611 CAS-Nummer: 4018-82-0 |