Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate 99+% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H55188.03
H55188.06
H55188.03EA
225
CHF
H55188.03
H55188.06
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate 99+% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate
Purity: 99+%
CAS No.: 131717-99-2
Molecular Formula: C27H33IO3S
Formula Weight: 564.52
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 237-240°
MDL No.: MFCD02683472
Formel:
C₂₇H₃₃IO₃S MW: 564.522 g/mol Melting Pt: 237…240 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683472 CAS-Nummer: 131717-99-2 |