Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
H55109.03
H55109.06
H55109.03EA
166
CHF
H55109.03
H55109.06
Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 98%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 41731-83-3
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.08
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00463837
Formel:
C₆H₆BrNO₂S MW: 236.08 g/mol Siedepunkt: 216…217 °C Dichte: 1.581 Flash-Pt: 110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463837 CAS-Nummer: 41731-83-3 |