1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H54506.03 H54506.06
H54506.03EA 94.4 CHF
H54506.03 H54506.06
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine
Purity: 97% CAS No.: 699-03-6 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Boiling Point: 231-232° MDL No.: MFCD04507522
Formel: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C
Dichte: 1.461
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04507522
CAS-Nummer: 699-03-6