5,7-Dibromo-1-indanone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H54005.03
H54005.06
H54005.03EA
197
CHF
H54005.03
H54005.06
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
5,7-Dibromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 923977-18-8
Molecular Formula: C9H6Br2O
Formula Weight: 289.95
Melting Point: 148°
MDL No.: MFCD11707100
Formel:
C₉H₆Br₂O Melting Pt: 148 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11707100 CAS-Nummer: 923977-18-8 |