Benzyl propargyl ether 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H53481.06 H53481.14
H53481.06EA 89.2 CHF
H53481.06 H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97% CAS No.: 4039-82-1 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 101-101°/18mm MDL No.: MFCD00483987
Formel: C₁₀H₁₀O
Siedepunkt: 101…101 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,011
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00483987
CAS-Nummer: 4039-82-1