2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
H53478.03
H53478.06
H53478.03EA
103
CHF
H53478.03
H53478.06
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 704-41-6
Molecular Formula: C9H5F3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 45°/8mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00467313
Formel:
C₉H₅F₃ MW: 170,13 g/mol Siedepunkt: 45 °C (8 mmHg) Dichte: 1.222 Flash-Pt: 25 °C (77 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00467313 CAS-Nummer: 704-41-6 ADR: 3,III |