3-Iodo-1-phenylpropane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Iodo-3-phenylpropane
H53420.03
H53420.06
H53420.14
H53420.03EA
75.3
CHF
H53420.03
H53420.06
H53420.14
3-Iodo-1-phenylpropane 97%
3-Iodo-1-phenylpropane
Purity: 97%
CAS No.: 4119-41-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5820
MDL No.: MFCD00019036
Formel:
C₉H₁₁I MW: 246,09 g/mol Dichte: 1.530 Flash-Pt: 110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019036 CAS-Nummer: 4119-41-9 |